Principaux documents
408808
Sigma-Aldrich
Gallium(III)-phthalocyanine chloride
Dye content 97 %
Synonyme(s) :
Phthalocyanine gallium(III) monochloride salt
1 G
258,00 $
258,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
258,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H16ClGaN8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
617.70
Beilstein:
8469090
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
258,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Composition
Dye content, 97%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gallium
λmax
694 nm
Chaîne SMILES 
Cl[GaH2].Cn1c2nc3nc(nc4n(C)c(nc5nc(nc1c6ccccc26)c7ccccc57)c8ccccc48)c9ccccc39
InChI
1S/C32H16N8.ClH.Ga/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
Clé InChI
PRMHOXAMWFXGCO-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1