Documents
408344
Sigma-Aldrich
Tridecyl methacrylate
Mixture of C12-C14 alkyl esters
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CO2R, R = C12-C14
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Contient
600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup