407925
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
47-54 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
chloro
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO3/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)10(12)13/h1-3H
Clé InChI
IWLGXPWQZDOMSB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges