Principaux documents
407798
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
Synonyme(s) :
4-(Trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone, 4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
223-227 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1nccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
Clé InChI
WCEBFEVZTGLOHC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ,a pyrimidine derivative, is a heterocyclic building block.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3