407089
4-Bromo-3-fluorotoluene
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.53 (lit.)
pb
95 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
SLFNGVGRINFJLK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup