Principaux documents
407054
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetoacetamide solution
80% in H2O
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-3-oxobutyramide
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Beilstein:
1755038
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Concentration
80% in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.447
Densité
1.067 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CN(C)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-5(8)4-6(9)7(2)3/h4H2,1-3H3
Clé InChI
YPEWWOUWRRQBAX-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Remplacé(e)(s) par