Key Documents
406325
Sigma-Aldrich
[2-(Acryloyloxy)ethyl](4-benzoylbenzyl)dimethylammonium bromide
99%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCO2CH2CH2N(CH3)2(CH2C6H4COC6H5)Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté
99%
Pf
118-123 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].C[N+](C)(CCOC(=O)C=C)Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2