Key Documents
406163
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-2,3-isopropylidene-rac-glycerol
99%
Synonyme(s) :
(±)-4-Benzyloxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, DL-α,β-Isopropylideneglycerol-γ-benzyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.28
Numéro Beilstein :
82961
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
Point d'ébullition
89-91 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OCC(COCc2ccccc2)O1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup