405957
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) phosphite
98%
Synonyme(s) :
Tris(2H-perfluoro-2-propyl) phosphite
296,00 $
About This Item
296,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.300 (lit.)
pb
130 °C (lit.)
Densité
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(OP(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F18O3P/c10-4(11,12)1(5(13,14)15)28-31(29-2(6(16,17)18)7(19,20)21)30-3(8(22,23)24)9(25,26)27/h1-3H
Clé InChI
MJOVEPJSFHDSOJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Preparation of new phosphonylating and coupling agents for the synthesis of oligodeoxyribonucleotides.[2]
- Preparation of nucleoside H-phosphonate units.[4]
- Synthesis of tetrakis(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropoxy)(phenylthio)phosphorane by reacting with 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl benzenesulfenate.[5]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter