Documents
405728
Sigma-Aldrich
2-(Triphenylphosphoranylidene)butyraldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C[=P(C6H5)3]CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
172-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C=O)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21OP/c1-2-19(18-23)24(20-12-6-3-7-13-20,21-14-8-4-9-15-21)22-16-10-5-11-17-22/h3-18H,2H2,1H3
Clé InChI
DCKVHIDYCFPCLP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable