Documents
405086
Sigma-Aldrich
cis-(1S,2R)-(−)-2-(Benzylamino)cyclohexanemethanol
99%
Synonyme(s) :
(1S,2R)-(−)-cis-[2-(Benzylamino)cyclohexyl]methanol, (1S,2R)-cis-2-(Benzylamino)cyclohexanemethanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2NHC6H10CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −24°, c = 1 in methanol
Pf
67-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1CCCC[C@H]1NCc2ccccc2
InChI
1S/C14H21NO/c16-11-13-8-4-5-9-14(13)15-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-16H,4-5,8-11H2/t13-,14-/m1/s1
Clé InChI
BRQFIORUNWWNBM-ZIAGYGMSSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable