Principaux documents
404691
Sigma-Aldrich
(±)-trans-3,4-Dichlorotetrahydrothiophene 1,1-dioxide
99%
Synonyme(s) :
trans-3,4-Dichlorosulfolane, trans-Sulfolene dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6Cl2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Pf
130-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[C@@H]1CS(=O)(=O)C[C@H]1Cl