Principaux documents
404543
Sigma-Aldrich
Tin(II) phthalocyanine
Dye content 97 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H16N8Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
631.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 97%
λmax
695 nm
Chaîne SMILES 
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10