Principaux documents
404292
Sigma-Aldrich
tert-Butyl [R-(R*,S*)]-N-[2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]carbamate
98%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)metaraminol
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CH(OH)CH(CH3)NHCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −40°, c = 1 in methylene chloride
Pf
60-65 °C (lit.)
Autres remarques
Contains tert-butyl methyl ether of crystallization