Principaux documents
40420
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-3-cyclohexene-1-carboxylic acid hydrochloride
purum, ≥99.0% (T)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥99.0% (T)
Impuretés
~5% water
Pf
182-187 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.NC1C=CCCC1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h2,4-6H,1,3,8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
UQGIRSZIKGUXTO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable