403695
Neodymium(III) titanate
−325 mesh
About This Item
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: neodymium
Taille des particules
−325 mesh
Chaîne SMILES
O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Nd]O[Nd]=O.O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/4Nd.14O.4Ti
Clé InChI
XXBVDTWSFRCPKR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable