Principaux documents
403156
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-(bromomethyl)adamantane
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
105-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrC[C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@](Br)(C3)C1)C2