403121
Poly(3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid)
natural origin, PHV content 12 mol %
Synonyme(s) :
PHBV
About This Item
Produits recommandés
Description
12 mol% is approximately 14 wt%
Activité optique
[α]20/D +11.8°, c = 0.1 in chloroform
Composition
PHV content, 12 mol %
Chaîne SMILES
CC(O)CC(O)=O.CCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C4H8O3/c1-2-4(6)3-5(7)8;1-3(5)2-4(6)7/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
IUPHTVOTTBREAV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable