Key Documents
402397
Sigma-Aldrich
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-benzenedimethanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4[C(CH3)2OH]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
137-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(O)c1cccc(c1)C(C)(C)O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable