402109
2-Amino-6-bromo-3-formylchromone
98%
Synonyme(s) :
2-Amino-6-bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H6BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Pf
>300 °C (lit.)