Principaux documents
401986
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloro-3-cyanochromone
97%
Synonyme(s) :
6,8-Dichloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H3Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
169-174 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)c2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H3Cl2NO2/c11-6-1-7-9(14)5(3-13)4-15-10(7)8(12)2-6/h1-2,4H
Clé InChI
YERQUFAYRCSXEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable