401978
6-Bromo-3-cyanochromone
99%
Synonyme(s) :
6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H4BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Pf
224-226 °C (lit.)