Principaux documents
401560
Sigma-Aldrich
Cadmium hydroxide
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Cd(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.43
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Pf
232 °C (lit.)
Densité
4.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[Cd]O
InChI
1S/Cd.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Kidney,Lungs,Bone
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable