Principaux documents
401447
Sigma-Aldrich
Chromium(III) perchlorate hexahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Cr(ClO4)3 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.[Cr+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Cr.6H2O/c3*2-1(3,4)5;;;;;;;/h3*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clé InChI
AWECJTDFTJYSGZ-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Flame over circleHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges