Key Documents
401137
Sigma-Aldrich
Cadmium molybdate
−200 mesh
About This Item
Formule linéaire :
CdMoO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Taille des particules
−200 mesh
Chaîne SMILES 
O=[Mo]1(=O)O[Cd]O1
InChI
1S/Cd.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
Clé InChI
KWPZWLVBWFDGMY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable