Principaux documents
401048
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) selenide
pieces, 6 mm
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CoSe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
pieces
Taille des particules
6 mm
Densité
7.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Co]=[Se]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges