Principaux documents
401013
Sigma-Aldrich
Chromium(II) selenide
About This Item
Formule linéaire :
CrSe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
[Cr]=[Se]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3