400947
Manganese(II) sulfide
~100 mesh particle size
Synonyme(s) :
Manganese sulfide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Taille des particules
~100 mesh
Chaîne SMILES
S=[Mn]
InChI
1S/Mn.S
Clé InChI
CADICXFYUNYKGD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
536.0 °F
Point d'éclair (°C)
280 °C