Principaux documents
400920
Sigma-Aldrich
Lithium zirconate
−80 mesh
25 G
91,20 $
91,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
91,20 $
About This Item
Formule linéaire :
Li2ZrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
91,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Taille des particules
−80 mesh
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/2Li.3O.Zr/q2*+1;;2*-1;
Clé InChI
PSKLXRHTVCSWPJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable