Principaux documents
400815
Sigma-Aldrich
Potassium tantalate
−100 mesh
About This Item
Formule linéaire :
KTaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Taille des particules
−100 mesh
Chaîne SMILES 
[K+].[O-][Ta](=O)=O
InChI
1S/K.3O.Ta/q+1;;;-1;
Clé InChI
GTFKZOWFWFAWLD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable