Principaux documents
400793
Sigma-Aldrich
Niobium(V) iodide
−8 mesh
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
NbI5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
727.43
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Taille des particules
−8 mesh
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Nb](I)(I)(I)I
InChI
1S/5HI.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clé InChI
FWIYBTVHGYLSAZ-UHFFFAOYSA-I
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges