Documents
400556
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) iodide
99%
About This Item
Formule linéaire :
VI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
solid
Densité
3 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
I[V](I)I
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges