400467
Tantalum(V) bromide
98%, powder, -8 mesh
About This Item
Essai
98%
Forme
powder
Taille des particules
-8 mesh
Pf
240 °C (lit.)
Densité
4.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Br[Ta](Br)(Br)(Br)Br
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges