Principaux documents
400459
Sigma-Aldrich
Strontium molybdate
−200 mesh
About This Item
Formule linéaire :
SrMoO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Taille des particules
−200 mesh
Densité
4.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sr++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges