Principaux documents
400106
Sigma-Aldrich
Thallium(III) acetate sesquihydrate
Synonyme(s) :
Thallic acetate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3COO)3Tl · 1.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.46
Beilstein:
3693590
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
182 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.CC(=O)O[Tl](OC(C)=O)OC(C)=O
Autres remarques
Hydration may vary slightly