Principaux documents
400009
Sigma-Aldrich
β,2-Dinitrostyrene
99%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4CH=CHNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
106-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O4/c11-9(12)6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(13)14/h1-6H/b6-5+
Clé InChI
INIQBBVYBCGEIX-AATRIKPKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable