Principaux documents
399965
Sigma-Aldrich
Iron(II) fluoride tetrahydrate
≥99.9% (99.99+% excluding silicon)
About This Item
Formule linéaire :
FeF2 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.9% (99.99+% excluding silicon)
Chaîne SMILES 
O.F[Fe]F
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges