Principaux documents
399507
Sigma-Aldrich
Niobium diboride
−325 mesh
About This Item
Formule linéaire :
NbB2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.53
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Taille des particules
−325 mesh
Densité
6.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
B#[Nb]#B
InChI
1S/2B.Nb
Clé InChI
WCJIBJJSTRKWNY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable