Principaux documents
398861
Sigma-Aldrich
Lead(II) tungstate
99.9%
About This Item
Formule linéaire :
PbWO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99.9%
Chaîne SMILES 
[PbH2++].[O-][W]([O-])(=O)=O