Principaux documents
398446
Sigma-Aldrich
Gold(III) sulfide
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Au2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES 
S=[Au]S[Au]=S
InChI
1S/2Au.3S
Clé InChI
VTGNAVADZCBOHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable