Principaux documents
398438
Sigma-Aldrich
Gold(I) sulfide
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Au2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Chaîne SMILES 
[Au]S[Au]
InChI
1S/2Au.S
Clé InChI
NMKZCXMNWUEAHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable