Principaux documents
398373
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) phosphate solution
~5% in H2O
About This Item
Formule linéaire :
RhPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.88
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Concentration
~5% in H2O
Densité
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Rh+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Rh/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
Clé InChI
CDPPVBDJYWOMMV-UHFFFAOYSA-K