39736
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for catalysis, ≥98.5% (T)
Synonyme(s) :
EMIMBF4
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for catalysis
Pureté
≥98.5% (T)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.02% water
Indice de réfraction
n20/D 1.41
n20/D 1.413 (lit.)
Point d'ébullition
>350 °C (lit.)
Pf
15 °C (lit.)
Densité
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup