Principaux documents
396761
Sigma-Aldrich
Tris(isopropylthio)silane
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CHS]3SiH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.55
Beilstein:
1748022
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
pb
130 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)S[SiH](SC(C)C)SC(C)C
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup