Principaux documents
396729
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-2,5-Hexanediol
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.17
Beilstein:
4652444
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +34.5°, c = 9 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
pb
212-215 °C (lit.)
Pf
50-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)CC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
Clé InChI
OHMBHFSEKCCCBW-WDSKDSINSA-N
Application
Used in the synthesis of phospholanes. A building block in the synthesis of trans-2,5-dimethylpyrrolidine. C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The Journal of Organic Chemistry, 54, 1755-1755 (1989)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
Burk, M.J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
Pichon, M. Figadere, B.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 927-927 (1996)
Matteson, D.S. Man, H.-W.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5734-5734 (1994)