Documents
396591
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenylacetic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3SC6H4CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
97-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
AHMLFHMRRBJCRM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
TiO2 photocatalytic one-electron oxidation of 4-(methylthio)phenylacetic acid has been reported by time-resolved diffuse reflectance spectroscopy.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Influences of adsorption on TiO2 photocatalytic one-electron oxidation of aromatic sulfides studied by time-resolved diffuse reflectance spectroscopy.
Tachikawa T, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(19), 5859-5866 (2004)