Key Documents
396184
Sigma-Aldrich
Magnesium titanate
−325 mesh
About This Item
Formule linéaire :
MgTiO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Taille des particules
−325 mesh
Chaîne SMILES 
[Mg++].[O-][Ti]([O-])=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable