Principaux documents
394971
Supelco
N,N-Diméthylformamide diéthyl acetal
for GC derivatization
Synonyme(s) :
1,1-Diéthoxy-N,N-diméthylméthylamine, 1,1-Diéthoxytriméthylamine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.22
Numéro Beilstein :
741889
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Qualité
for GC derivatization
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acetylations
Indice de réfraction
n20/D 1.400 (lit.)
Point d'ébullition
130-133 °C (lit.)
Densité
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Suitable for the derivatization of primary sulfonamides.
Autres remarques
Reagent for n-dimethylaminomethylene.
À utiliser avec
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions, 398-398 (1979)
W.J.A. VandenHeuval and V.F. Gruber
Journal of Chromatography A, 112, 513-513 (1975)