Key Documents
394270
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromopyrazabole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8B2Br2N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
140-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1cn2[BH2-]n3cc(Br)c[n+]3[BH2-][n+]2c1
InChI
1S/C6H8B2Br2N4/c9-5-1-11-7-13-3-6(10)4-14(13)8-12(11)2-5/h1-4H,7-8H2
Clé InChI
DWRUZWSNQVHNKY-UHFFFAOYSA-N