Principaux documents
393959
Sigma-Aldrich
Retene
technical grade
Synonyme(s) :
7-Isopropyl-1-methylphenanthrene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
pb
208 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
95-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable